Learn More
Bromuro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11343568
Bromuro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343568
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11343568
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039186.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14456-51-0
Fórmula molecular Br3Tm
Peso molecular (g/mol) 408.646
Número MDL MFCD00050138
Clave InChI HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
Nombre IUPAC tulio(3+);tribromuro
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 1440°C
Nombre del producto químico o material Thulium(III) bromide
Punto de fusión 952°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.66
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
3 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP10J023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number039186.06
Número de loteD06Y001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number039186.06,039186.03
Número de loteE07W009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2021 Catalog Number039186.06,039186.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >