Learn More
Yoduro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11348208
Yoduro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348208
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11348208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039424.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13813-43-9
Número MDL MFCD00050141
Sinónimo thulium iii iodide, acmc-1boxt
Especificaciones
Punto de ebullición 1260°C
Nombre del producto químico o material Thulium(III) iodide
Punto de fusión 1015°C
Nombre de nota Ultra dry
Forma física Escamas
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal TmI3
Formula Weight (peso de la fórmula) 549.65
Porcentaje de pureza 99.99%
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP22K041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/03/2024 Catalog Number039424.03,039424.06
Número de loteX17J017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2023 Catalog Number039424.03,039424.06
Número de loteX19B013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039424.03,039424.06
Número de loteA25W001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039424.03,039424.06
Número de loteN07F016 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number039424.03,039424.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Yoduro de tulio(III), ultra seco, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >