Learn More
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11392528
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392528
10 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Código de producto. 11392528
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014579.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Thulium(III) nitrate hydrate is used as a laboratory reagent. It finds application in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00149875
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) nitrate hydrate
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.95 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX08K065 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
Número de loteY30E031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/05/2024 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
Número de loteL11M12 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
Número de loteL11K32 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
Número de loteD11X039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >