Learn More
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11376238
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376238
10 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Código de producto. 11376238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011203.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100641-15-4
Fórmula molecular N3O9Tm
Peso molecular (g/mol) 354.95
Número MDL MFCD00149875
Clave InChI LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC thulium(3+) trinitrate
SMILES [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) nitrate hydrate
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN1477
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.95 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote61200477 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number011203.04,011203.09
Número de loteN17G002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number011203.04,011203.09
Número de loteN21A034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number011203.04,011203.09
Número de loteL11M13 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number011203.04,011203.09
Número de loteP12H022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number011203.04,011203.09
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de tulio(III) hidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >