Learn More
Óxido de tulio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ Código de producto.: 11396228
Óxido de tulio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
Código de producto. 11396228
2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Código de producto. 11396228
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011198.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Thulium oxide is an excellent thulium source which finds use in glass, optical and ceramic applications. Further, it is used in the manufacturing of portable X-ray transmission device. In addition to this, it finds use as a nuclear reactor control material. Nanostructured thulium oxide acts as an efficient biosensor in the field of medicinal chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-44-1
Fórmula molecular O3Tm2
Peso molecular (g/mol) 385.87
Número MDL MFCD00011285
Clave InChI ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) oxide
Punto de fusión 2425°C
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Dissolves slowly in strong acids.Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.87
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10250940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Número de lote10251689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Número de loteU06K011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/08/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Número de lote10250229 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/04/2024 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
Número de loteZ03H038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number011198.04,011198.09,011198.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de tulio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™ >