Learn More
Óxido de tulio(III), REacton™, 99,997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11331448
Óxido de tulio(III), REacton™, 99,997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331448
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11331448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010918.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Thulium(III) oxide when irradiated in a nuclear reactor, thulium produces an isotope that emits x-rays. A button of this isotope is used to make a lightweight, portable x-ray machine for medical use. It is also used in lasers with surgical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12036-44-1
Fórmula molecular O3Tm2
Peso molecular (g/mol) 385.87
Número MDL MFCD00011285
Clave InChI ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) oxide
Punto de fusión 2425°C
Color Verde
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Tm2O3
Índice Merck 14,9394
Información de solubilidad Insoluble in water. Slightly soluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.87
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Reacton™
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN01K013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number010918.06,010918.03
Número de loteJ29W029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
Número de loteB22X014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
Número de loteP4546 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
Número de loteJ25S033 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number010918.06,010918.03
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de tulio(III), REacton™, 99,997 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >