Learn More
Aducto de isopropanol e isopropóxido de estaño(IV), 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11399647
Aducto de isopropanol e isopropóxido de estaño(IV), 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399647
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11399647
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041269.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct is used has a important tin precursor for the synthesis of tin oxide nanoparticles. Used in Indium Tin Oxide films, electrochemical and conducting properties and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132951-93-0
Número MDL MFCD00145408
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tin(IV) isopropoxide isopropanol adduct
Punto de fusión ∼130°C (decomposition)
Punto de ebullición 131°C (1.6 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons and warm isopropanol. Hydrolyzes with water. Reacts with alcohols,ketones and esters.
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido húmedo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteW23K037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number041269.03,041269.14,041269.06
Número de loteW23K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/10/2024 Catalog Number041269.03,041269.14,041269.06
Número de loteM24I019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number041269.03,041269.06
Número de loteB24Q29 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number041269.03,041269.06
Número de loteH31P40 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number041269.03,041269.06
RUO – Research Use Only
Título del producto
Aducto de isopropanol e isopropóxido de estaño(IV), 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >