Learn More
Di-n-butilestaño dilatada, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11386319
Di-n-butilestaño dilatada, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386319
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11386319
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071130.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Di-n-butyltin dilaurate is used as a catalyst for the production of polyurethanes as well as for the transesterification reactions. It is involved in the vulcanization of silicones and a stabilizer in polyvinyl chloride (PVC). It acts as a rust inhibitor for polyurethanes, polyols, silicones and as a fuel additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-58-7
Fórmula molecular C32H64O4Sn
Número MDL MFCD00008963
Sinónimo Di-n-butyltin didodecanoate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-n-butyltin dilaurate
Punto de fusión <10°C
Color Amarillo
Densidad 1.066 g/mL
Punto de ebullición >204°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 235°C (455°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]2Sn[O2C(CH2)10CH3]2
Índice de refracción 1.473
Cantidad 25 g
Número UN UN2788
Índice Merck 14,3038
Información de solubilidad Miscible with benzene and ether; Imiscible with water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.55
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN11L005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2025 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
Número de loteM27L010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
Número de loteZ26K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/12/2024 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
Número de loteY22K022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2024 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
Número de loteW03K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/09/2024 Catalog Number071130.22,071130.14,071130.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Di-n-butilestaño dilatada, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >