Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 19mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 19mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
Marca: Sampling Systems™ 1030BT-5
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Una amplia gama de tamaños de muestras
- Una amplia gama de longitudes de muestras
- Facilidad de uso:
- Gama de puntas que permiten que un solo tomamuestras se utilice para muestrear con precisión un rango de volúmenes diferentes
Especificaciones
Punta | |
5 mL | |
19 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de polvo |