Learn More
Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 19mm Diameter
Extensively used throughout the pharmaceutical, chemical and food industries around the world. Sampling Systems™ Tip for PowderThief Sampler 19mm Diameter allow a single sampler to be used to accurately sample a range of different volumes.
52.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Punta |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de polvo |
Diámetro (métrico) | 19 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15162808
|
Sampling Systems™
1030BT-5 |
5 mL |
52.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15849191
|
Sampling Systems™
1030BT-10 |
10 mL |
52.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15859191
|
Sampling Systems™
1030BT-2 |
2 mL |
52.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15869191
|
Sampling Systems™
1030BT-3 |
3 mL |
52.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15879191
|
Sampling Systems™
1030BT-8 |
8 mL |
52.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from high quality 316L stainless steel
- Wide range of sample sizes
- Wide range of sampler lengths
- Easy to use
- A range of tips that let a single sampler be used to accurately sample a range of different volumes
Especificaciones
Punta | |
Acero inoxidable (316L) | |
Muestreo de polvo | |
19 mm |