Learn More
Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Developed for customers requiring accurate unit dose samples in small volumes. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler is ideal for use with a wide range of free flowing powders and granules.
Marca: Sampling Systems™ 1500W-06
Detalles adicionales : Peso : 0.00640kg
Descripción
- Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen.
- Construcción de acero inoxidable 316L resistente a productos químicos.
- Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
- Puntas para su uso con Cámaras de Muestreo de Tipo 1 o Tipo 2
Especificaciones
Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria | |
0,6 mL | |
38 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
6 mm |