Learn More
Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler
Developed for customers requiring accurate unit dose samples in small volumes. Sampling Systems™ Tip for Unit Dose Sleeve Sampler is ideal for use with a wide range of free flowing powders and granules.
94.85€
Especificaciones
Tipo de producto | Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15809271
|
Sampling Systems™
1500W-04 |
0,4 mL | 6 mm | 45,5 mm |
94.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15809281
|
Sampling Systems™
1500W-14 |
1,4 mL | 8 mm | 31,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15809291
|
Sampling Systems™
1500W-24 |
2,4 mL | 8 mm | 11,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15819271
|
Sampling Systems™
1500W-05 |
0,5 mL | 6 mm | 41,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15819281
|
Sampling Systems™
1500W-15 |
1,5 mL | 8 mm | 29,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15819291
|
Sampling Systems™
1500W-25 |
2,5 mL | 8 mm | 9,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15829271
|
Sampling Systems™
1500W-06 |
0,6 mL | 6 mm | 38 mm |
94.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15829281
|
Sampling Systems™
1500W-16 |
1,6 mL | 8 mm | 27,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15839271
|
Sampling Systems™
1500W-07 |
0,7 mL | 6 mm | 34,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15839281
|
Sampling Systems™
1500W-17 |
1,7 mL | 8 mm | 25,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15849271
|
Sampling Systems™
1500W-08 |
0,8 mL | 6 mm | 30,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15849281
|
Sampling Systems™
1500W-18 |
1,8 mL | 8 mm | 23,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859271
|
Sampling Systems™
1500W-09 |
0,9 mL | 6 mm | 26,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15859281
|
Sampling Systems™
1500W-19 |
1,9 mL | 8 mm | 21,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869271
|
Sampling Systems™
1500W-10 |
1,0 mL | 6 mm | 22,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15869281
|
Sampling Systems™
1500W-20 |
2 mL | 8 mm | 19,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879261
|
Sampling Systems™
1500W-01 |
0,1 mL | 6 mm | 54 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879271
|
Sampling Systems™
1500W-11 |
1,1 mL | 6 mm | 18,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15879281
|
Sampling Systems™
1500W-21 |
2,1 mL | 8 mm | 17,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889261
|
Sampling Systems™
1500W-02 |
0,2 mL | 6 mm | 52,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889271
|
Sampling Systems™
1500W-12 |
1,2 mL | 6 mm | 14,5 mm |
94.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15889281
|
Sampling Systems™
1500W-22 |
2,2 mL | 8 mm | 15,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899261
|
Sampling Systems™
1500W-03 |
0,3 mL | 6 mm | 49 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899271
|
Sampling Systems™
1500W-13 |
1,3 mL | 8 mm | 35,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15899281
|
Sampling Systems™
1500W-23 |
2,3 mL | 8 mm | 13,5 mm |
94.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- For sampling small volume powders and granules.
- Chemically resistant 316L stainless steel construction.
- Different sample sizes can be taken using the same sampler
- Tips for use with Type 1 or Type 2 Sampling Chambers
Especificaciones
Punta para Tomamuestras de Manguito de dosis unitaria | |
Acero inoxidable (316L) |