Learn More
Novus Biologicals™ TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set
For use in research applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-29331
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Human, Mouse | |
Inhibition of TIRAP binding to TLR2 or TLR4 | |
2 mg |
TIRAP Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKLQLRDAAPGGAIVS (TIRAP sequence is underlined). Molecular weight: 3701.4. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361. | |
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Novus Biologicals™ TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido