Learn More
Novus Biologicals™ TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set
For use in research applications
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-29331-5MG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18146244
  • 1350.00€ / 5 miligramos
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Human, Mouse
Inhibition of TIRAP binding to TLR2 or TLR4
5 mg
3701.4
Liofilizado
TIRAP Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKLQLRDAAPGGAIVS (TIRAP sequence is underlined). Molecular weight: 3701.4. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361.
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set
TLR2, TLR4
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Novus Biologicals™ TIRAP (TLR2 and TLR4) Inhibitor Peptide Set > 5mg
Para uso exclusivo en investigación