Learn More
Lámina de titanio, 0,05 mm de grosor, recocido, grado 1, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11319708
Lámina de titanio, 0,05 mm de grosor, recocido, grado 1, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319708
150 x 150 mm
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 150 mm
Código de producto. 11319708
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044202.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium foil, Grade 1
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) thick, annealed, Temper: soft
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 150 x 150 mm
Porcentaje de pureza 99.6%
Olor Odorless
Peso ≈0.14g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP21L012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/03/2025 Catalog Number044202.GT,044202.FI,044202.GH
Número de loteQ04K024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/04/2024 Catalog Number044202.GT,044202.FI,044202.GH
Número de loteJ16Z050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044202.GT,044202.FI,044202.GH
Número de loteH14U034 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044202.GT,044202.FI,044202.GH
Número de loteA12P19 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number044202.GT,044202.FI,044202.GH
RUO – Research Use Only
Título del producto
Lámina de titanio, 0,05 mm de grosor, recocido, grado 1, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >