Learn More
Gasa de titanio, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11345207
Gasa de titanio, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345207
300 x 300 mm
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Código de producto. 11345207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040918.HB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium gauze
Nombre de nota Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Cantidad 300 x 300 mm
Tamaño de malla 20 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteH25T010 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Número de loteH21Z007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Número de loteE21S009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Número de loteJ26U003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
Número de loteE01U030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/11/2021 Catalog Number040918.HB,040918.FL
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de titanio, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals >