Learn More
Gasa de titanio, malla 60 tejida a partir de alambre de 0,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15407325
Gasa de titanio, malla 60 tejida a partir de alambre de 0,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407325
75 x 75 mm
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Código de producto. 15407325
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 046828.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium gauze
Nombre de nota 60 mesh woven from 0.2mm (0.009 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 60 Mesh
Olor Odorless
Formulario Tela de alambre
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ25I046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2022 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Número de loteY19H029 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Número de loteJ03Z030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Número de loteW18D024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Número de loteM09E024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
RUO – Research Use Only
Título del producto
Gasa de titanio, malla 60 tejida a partir de alambre de 0,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals >