Learn More
Partículas de titanio, 99,99 % (base metálica sin Na ni K), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11334637
Partículas de titanio, 99,99 % (base metálica sin Na ni K), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334637
250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Código de producto. 11334637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039677.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium granules
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Na ni K)
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Formulario Gránulos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteS18K023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2024 Catalog Number039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
Número de loteQ30K049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/05/2024 Catalog Number039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
Número de loteX31J002 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/11/2023 Catalog Number039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
Número de loteS14J001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2023 Catalog Number039677.30,039677,039677.36,039677.18
Número de loteQ20I023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2022 Catalog Number039677.30,039558.22,039558.14,039558.06,039677.09,039677.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
Partículas de titanio, 99,99 % (base metálica sin Na ni K), Thermo Scientific Chemicals >