Learn More
Partículas de titanio, 99,99 % (base metálica sin Na ni K), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium granules |
Notas del porcentaje del ensayo | (Base metálica sin Na ni K) |
Cantidad | 50 g |
Porcentaje de pureza | 99.99% |
Olor | Odorless |
Formulario | Gránulos |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
S18K023 | Certificado de análisis | 03/07/2024 | 039677.30,039677.36,039677.09,039677.18 |
Q30K049 | Certificado de análisis | 08/05/2024 | 039677.30,039677.36,039677.09,039677.18 |
X31J002 | Certificado de análisis | 07/11/2023 | 039677.30,039677.36,039677.09,039677.18 |
S14J001 | Certificado de análisis | 21/06/2023 | 039677.30,039677,039677.36,039677.18 |
Q20I023 | Certificado de análisis | 27/04/2022 | 039677.30,039558.22,039558.14,039558.06,039677.09,039677.18 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
54Hours
11Minutes
50Seconds
49New Offer Ahorre hasta un 70%