Learn More
N-butóxido de titanio(IV), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Titanium(IV) n-butoxide is used in the preparation of nanosized titania powders in the anatase form and ferroelectric bismuth titanate thin films. It is also used as intermediates, paint additives, coating additives, processing aids and as process regulators. It is involved in the preparation of nanocrystalline titanium dioxide powders at room temperature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 310°C to 314°C |
Nombre del producto químico o material | Titanium (IV) n-butoxide |
Punto de fusión | -55°C |
Color | Amarillo |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 10 g |
Fórmula lineal | Ti[O(CH2)3CH3]4 |
Número UN | UN2924 |
Beilstein | 4148236 |
Temperatura de inflamación | 41°C (170°F) |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0450919 | Certificado de análisis | 21/03/2024 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
M25K026 | Certificado de análisis | 01/02/2024 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
10238605 | Certificado de análisis | 29/01/2024 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
10244463 | Certificado de análisis | 08/11/2022 | 077124.09,077124.22,077124.36 |
M19H028 | Certificado de análisis | 01/11/2022 | 077124.09,077124.22,077124.36 |