Learn More
Óxido de titanio(IV), 98,0-100,5 % TiO2, Thermo Scientific Chemicals
66.93€ - 324.62€
Identifiants chimiques
CAS | 13463-67-7 |
---|---|
Fórmula molecular | O2Ti |
Peso molecular (g/mol) | 79.87 |
Número MDL | MFCD00011269 MFCD00210650 |
Clave InChI | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
PubChem CID | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
Nombre IUPAC | dioxotitanio |
SMILES | O=[Ti]=O |
Code produit | Marque | Cantidad | Envase | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Envase | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10752871
|
Thermo Scientific Acros
277370010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
66.93€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10207033
|
Thermo Scientific Acros
277370100 |
10 kg | Tambor de plástico |
324.62€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
13463-67-7 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
dioxotitanio |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spécification
2900.0°C | |
1855.0°C | |
Blanco | |
O2Ti | |
MFCD00011269 MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
dioxotitanio | |
26042 | |
79.88 | |
4.23 |
Titanium(IV) oxide | |
13463-67-7 | |
Polvo | |
TiO2 | |
15, 9628 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
98.0 to 100.5% TiO2 | |
4.2300g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-675-5
Identifiant produit
- Titanium(IV) oxide
RUO - Para uso exclusivo en investigación