Learn More
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium(Iv) Oxide |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | TiO2 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.87g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 100.5% |
Grado | puriss. |
Densidad | 4.26g/mL at 25°C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Titanium(IV) oxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, 99 to 100.5%, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido