Learn More
Polvo de titanio, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11339248
Polvo de titanio, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339248
2 x 1 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 x 1 kg
Código de producto. 11339248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042624.D3
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Cantidad 2 x 1 kg
Tamaño de malla -325 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN17L013 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2025 Catalog Number042624.D3,042624.22,042624.36
Número de loteN07L068 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog Number042624.D3,042624.22,042624.36
Número de loteM13J018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2023 Catalog Number042624.D3,042624.22,042624.36
Número de loteS23I053 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/06/2022 Catalog Number042624.D3,042624.22,042624.36
Número de loteS23I052 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/06/2022 Catalog Number042624.D3,042624.22,042624.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de titanio, malla -325, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >