Learn More
Alambre de titanio, 0,25 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11375868
Alambre de titanio, 0,25 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375868
10 m
Click to view available options
Cantidad:
10 m
50 m
Código de producto. 11375868
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010396.G6
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Aspecto Silver Gray wire
Densidad 4.506g/cm3
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,22 g/m, templado: como se muestra
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU22K038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number010396.G6,010396.H2
Número de loteX03K030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number010396.G6,010396.H2
Número de loteS30J064 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/07/2023 Catalog Number010396,010396.G6,010396.H2
Número de loteY20G039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010396.G6,010396.H2
Número de loteI16Z014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010396.G6,010396.H2
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de titanio, 0,25 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >