Learn More
Alambre de titanio, 0,25 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11365858
Alambre de titanio, 0,25 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365858
1 m
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 m
5 m
Código de producto. 11365858
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010392.G1
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia., Temper: as drawn
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 1 m
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Odorless
Peso ≈0.22g/m
Formulario Alambre, ≈0,22 g/m, templado: como se muestra
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteY05K001 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/01/2025 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Número de loteM10I094 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Número de loteJ28Z051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Número de loteF19N15 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
Número de loteH31K10 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number010392.G1,010392.G5,010392.G9
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de titanio, 0,25 mm de diámetro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >