Learn More
Alambre de titanio, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium |
Color | Plata a gris |
Nombre de nota | Annealed |
Aspecto | Silver Gray wire |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% (Metals basis) |
Cantidad | 500 cm |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈3,54g/m |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
U29F038 | Certificado de análisis | 19/07/2024 | 010388.BU,010388.CC,010388.BY |
M04H044 | Certificado de análisis | 12/03/2024 | 010388.BU,010388.CC,010388.BY |
J20P29 | Certificado de análisis | 08/08/2023 | 010388.BU,010388.CC,010388.BY |
Y15H080 | Certificado de análisis | 12/04/2022 | 010388.BU,010388.CC,010388.BY |
C20L23 | Certificado de análisis | 08/12/2021 | 010388.BU,010388.CC,010388.BY |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de titanio, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido