Learn More
Alambre de titanio, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11395848
Alambre de titanio, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395848
25 cm
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
500 cm
Código de producto. 11395848
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010388.BU
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 3,54 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver Gray wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Cantidad 25 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈3,54g/m
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteU29F038 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Número de loteM04H044 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/03/2024 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Número de loteJ20P29 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/08/2023 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Número de loteY15H080 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
Número de loteC20L23 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number010388.BU,010388.CC,010388.BY
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de titanio, 1,0 mm de diámetro, recocido, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >