Learn More
Alambre de titanio, 2 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 Pc.
5 Pc.
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Titanium |
Aspecto | Silver Gray wire |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.7% (Metals basis) |
Cantidad | 25 Pc. |
Olor | Odorless |
Formulario | Alambre, ≈12,9 g/pieza |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z18J018 | Certificado de análisis | 11/01/2024 | 010397.KM,010397.KJ |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Alambre de titanio, 2 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido