Learn More
MP Biomedicals™ Puntas de pipeta MultiStepper de Titertek™ Finnpipette™
Puntas hidrófobas con un coeficiente de fricción muy bajo
Marca: MP Biomedicals™ 0977944H2
188.10 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Específicamente para la pipeta Multistapper de 8 canales Titertek™/Labsystems
- Fabricado con material de polipropileno virgen
- Viene con filtros hidrófobos compatibles con el robot (de gran micra) para eliminar la contaminación de los instrumentos.
- 96 puntas por gradilla
- Volumen: 1500 μL
Especificaciones
1500 μl | |
Natural | |
Polipropileno |
Estéril | |
Gradilla |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
MP Biomedicals™ Puntas de pipeta MultiStepper de Titertek™ Finnpipette™ > Volume: 1500 ul
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido