Learn More
MP Biomedicals™ Puntas de pipeta MultiStepper de Titertek™ Finnpipette™
Puntas hidrófobas con un coeficiente de fricción muy bajo
148.00€ - 198.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1500 μl |
---|---|
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | Formato | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11489615
|
MP Biomedicals™
0977943C2 |
No estéril | A granel |
148.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11409625
|
MP Biomedicals™
0977944H2 |
Estéril | Gradilla |
198.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Específicamente para la pipeta Multistapper de 8 canales Titertek™/Labsystems
- Fabricado con material de polipropileno virgen
- Viene con filtros hidrófobos compatibles con el robot (de gran micra) para eliminar la contaminación de los instrumentos.
- 96 puntas por gradilla
- Volumen: 1500 μL
Especificaciones
1500 μl | |
Natural | |
Polipropileno |