Learn More
SI Analytics Módulo 5TitroLine 7500 KF Trace , valorador KF culombimétrico
Estos valoradores de si-Analytics son rápidos, fáciles y precisos e incluyen una pantalla a todo color resistente, fiable y con alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos.
Marca: SI Analytics 285221000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El TitroLine KF™ 7500 es el generalista volumétrico para una amplia variedad de usos y el TitroLine™ 7500 KF trace es el especialista en contenidos bajos de agua
- Rápido, fácil y preciso
- Con métodos estándar para diferentes aplicaciones (determinación de títulos, valor en blanco…)
- Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
- Almacenamiento de resultados a través de USB y puerto LAN (Formato PDF y CSV) con curva en línea
Especificaciones
TitroLine 7500 KF Trace Módulo 5, titulador culombimétrico KF | |
TitroLine 7500 KF Trace Módulo 5, titulador culombimétrico KF |
Título del producto
SI Analytics Módulo 5TitroLine 7500 KF Trace , valorador KF culombimétrico > Módulo 5 7500 KF trace y KF-valorador
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido