missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Toltrazuril Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen PA175467
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
PA1-75467 specifically detects Toltrazuril. PA1-75467 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75467 immunogen is Toltrazuril-BTG.
Toltrazuril Polyclonal antibody specifically detects Toltrazuril in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Toltrazuril | |
Polyclonal | |
PBS with 0.09% sodium azide | |
Sheep | |
purified | |
RUO | |
Chemical | |
Antibody | |
IgG |
ELISA | |
Unconjugated | |
Baycox; C18H14F3N3O4S; Toltrazurilo; Toltrazurilum | |
Toltrazuril-BTG | |
1 mg | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Liquid | |
Chemical |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Toltrazuril Polyclonal Antibody, Invitrogen™ > 1 mg; Unconjugated
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido