Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento de plástico TOPBOX
Ligeras, transparentes y ergonómicasLas cajas de almacenamiento de plástico Multiroir Controlec™ TOPBOX están fabricadas con plástico transparente y altamente resistente a impactos con tapas con cierre de clip y asas de transporte ergonómicas para un almacenamiento y transporte prácticos de todo tipo de productos.
Marca: Multiroir Controlec™ 18707
Descripción
La serie TOPBOX de cajas de almacenamiento de plástico ofrece muchas ventajas:
- Ligeras y resistentes a golpes para un almacenamiento y transporte prácticos
- El plástico transparente facilita la identificación de elementos
- Dos asas ergonómicas para una fácil manipulación
- Tapas (incluidas) cerradas con dispositivo de pinza
- Varios tamaños disponibles
Especificaciones
53 L | |
Clip | |
Polypropylene | |
Almacenamiento y transporte | |
1 | |
TOPBOX | |
510 mm | |
390 mm | |
435 mm |
Negro | |
Translúcido | |
Rectangulares | |
Asa, tapa | |
Storage Box | |
510 x 390 x 435 mm | |
510 mm | |
390 mm | |
435 mm |