Learn More
Multiroir Controlec™ Cajas de almacenamiento de plástico TOPBOX
Ligeras, transparentes y ergonómicasLas cajas de almacenamiento de plástico Multiroir Controlec™ TOPBOX están fabricadas con plástico transparente y altamente resistente a impactos con tapas con cierre de clip y asas de transporte ergonómicas para un almacenamiento y transporte prácticos de todo tipo de productos.
7.70€ - 110.00€
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
---|---|
Tipo de tapón | Clip |
Color | Translúcido |
Material | Polipropileno |
Forma | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15889465
|
Multiroir Controlec™
18701 |
3 L | 290 x 195 x 98 mm |
7.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15899465
|
Multiroir Controlec™
18702 |
6 L | 290 x 195 x 185 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15809475
|
Multiroir Controlec™
18703 |
8 L | 390 x 290 x 108 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15819475
|
Multiroir Controlec™
18704 |
14 L | 390 x 290 x 185 mm |
57.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15829475
|
Multiroir Controlec™
18705 |
21 L | 510 x 390 x 169 mm |
98.25€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
15839475
|
Multiroir Controlec™
18706 |
32 L | 510 x 390 x 258 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15849475
|
Multiroir Controlec™
18707 |
53 L | 510 x 390 x 435 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
La serie TOPBOX de cajas de almacenamiento de plástico ofrece muchas ventajas:
- Ligeras y resistentes a golpes para un almacenamiento y transporte prácticos
- El plástico transparente facilita la identificación de elementos
- Dos asas ergonómicas para una fácil manipulación
- Tapas (incluidas) cerradas con dispositivo de pinza
- Varios tamaños disponibles
Especificaciones
Negro | |
Translúcido | |
Rectangulares | |
Asa, tapa | |
Archivador de portaobjetos Shandon |
Clip | |
Polipropileno | |
Almacenamiento y transporte | |
1 | |
TOPBOX |