Learn More
Trajan™ Jeringas para muestreador automático para GC Agilent
Inyecciones exactas y reproducibles. Aguja con calibre doble y punta cónica. Disponible con o sin émbolo estanco al gas.
Marca: Trajan™ 002827
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Soluciones de gran calidad para la manipulación de líquidos
- Inyecciones exactas y reproducibles
- Diseñada específicamente para instrumental Agilent
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (émbolo) | |
0,11 mm | |
0,63/0,47 mm | |
42 mm | |
10F-AG-GT-0.63/0.47C | |
10 μl | |
Cono | |
Fijo |
Calibre 23 y 26 | |
6,5 mm | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreadores automáticos GC | |
10/paq. | |
42 mm | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |
Título del producto
Trajan™ Jeringas para muestreador automático para GC Agilent > Modelo: Pack de 6 10F-AG-GT-0.63/0.47C; DE: 0,63/0,47 mm; calibre: 23-26; volumen: 10 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido