Learn More
TR-FRET Coregulator Buffer E
Tampón E Coregulador TR-FRET
Marca: Invitrogen PV4540
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Un tampón receptor nuclear especializado que se puede utilizar con la colección de Invitrogen de proteínas y ensayos de receptores nucleares purificados.
Especificaciones
Tampón de corregulador TR-FRET | |
25 mL | |
Líquido |
El tampón de corregulador TR-FRET E puede enviarse congelado o a temperatura ambiente. Debe almacenarse a temperatura ambiente (de 20 °C a 30 °C). | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2953124E | Certificado de análisis | 25/03/2025 | PV4540 |
2789674F | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4540 |
2953124C | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV4540 |
2789674C | Certificado de análisis | 25/01/2024 | PV4540 |
2624316E | Certificado de análisis | 10/08/2023 | PV4540 |
Título del producto
TR-FRET Coregulator Buffer E > 25mL