Learn More
TR-FRET Dilution Buffer
Tampón de dilución TR-FRET
Marca: Invitrogen PV3574
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El tampón de dilución TR- FRET es un componente esencial de los ensayos de quinasa que utilizan la tecnología LanthaScreen™. El tampón de dilución TR-FRET se utiliza para diluir los anticuerpos LanthaScreen™ para las aplicaciones de cribaje.
Especificaciones
Tampón de dilución | |
El tampón de dilución TR-FRET se puede transportar congelado o a temperatura ambiente. Almacenar a temperatura ambiente (de 20 °C a 30 °C). | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, PTK6, RET Y791F, SYK, TYRO3, ZAP70, MAP4K5, MST4, PRKCQ, PRKX, ROCK2, IKBKE, PAK4, EIF2AK1, MAP3K2, LRRK2 D1994A, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, FGFR1, FGFR2, PRKCD, MAPK13, MAPK8, MAP3K10, MAP3K9, JAK1, JAK2 JH1 JH2, AMPK (A2/B1/G1), CAMK1, CAMK2B, CHEK1, MAPKAPK2, PASK, PIM2, PRKCN, PRKD2, PRKG2, RPS6KA5, BLK, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, NEK2, PRKCG, SGK, CHUK, IKBKB, TAOK3, JAK2 JH1 JH2 V617F, TYK2, DNAPK, FLT1, MUSK, SRCN1, TEC, CAMK2D, MAP3K7/MAP3K7IP1, LRRK2 R1441C, ABL1 E255K, BMX, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, MAP4K2, MINK1, SGK2, GRK6, MAPK9, JAK3, LRRK2, AMPK (A1/B1/G1), AURKA, CAMK1D, CAMK4, CHEK2, MAPKAPK3, PIM1, PKN1, PRKD1, PRKG1, RPS6KA4, STK22D, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, PRKCA, PRKCI, CAMK2A, PAK1, RPS6KA3, MAPK14, FRAP1, EIF2AK3, MAP3K3, ABL1, ABL2, AXL, FGFR3, FGFR3 K650E, FGR, HCK, KIT V654A, AURKB, TAOK2, MAP3K11, NLK, MAPK10, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, MST1R, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, MAP4K4, AKT2, mTOR, LRRK2 G2019S, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, PDGFRB, MARK4, RPS6KB1, EGFR T790M, EPHA7, EPHB1, MET M1250T, DYRK4, PHKG1, PRKCZ, ROCK1, RPS6KA1, TBK1, MAPK1, MAPK11, BRAF V599E, JAK2, FRK, ITK, PRKCB1, STK24, AKT3, BRAF, LRRK2 I2020T, FLT3 D835Y, SRC, GRK5, ABL1 Y253F, BTK, DDR2, FES, KIT T670I, TXK, PRKCB2, RPS6KA2, SGKL, STK25, AKT1, PAK7, PRKACA, MAPK12, MAPK3, MAP3K8, ERBB2, NTRK2, PRKCE, PRKCH, EIF2AK2, MAP3K5 | |
100 mL | |
Líquido |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2953124A | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3574 |
2953124D | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3574 |
2789674G | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3574 |
2953124B | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3574 |
2789674D | Certificado de análisis | 13/04/2024 | PV3574 |
Título del producto
TR-FRET Dilution Buffer > 100 ml