Learn More
MP Biomedicals™ Oligoelementos para un entorno ultralimpio
Los oligoelementos se utilizan en entornos ultralimpios donde los elementos traza suelen estar presentes, pero están ausentes.
Marca: MP Biomedicals™ 0296026401
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Siete elementos traza que suelen estar presentes en un entorno abierto
- Suplemento de dieta de animales de investigación
- Con talco
Especificaciones
Dieta animal | |
Polvo | |
1 kg | |
De 15 °C a 30 °C |
Dióxido de silicio 10,7 %, cloruro de níquel 0,067 %, fluoruro de sodio 0,060 %, cloruro de cobalto 0,070 %, molibdato amónico 0,013 %, estaño (metal) 0,010 %, sulfato de vanadio (2H2O) 0,004 %, Alfacel, volumen no nutritivo 89,076 % | |
Los oligoelementos se utilizan en entornos ultralimpios donde los elementos traza suelen estar presentes, pero están ausentes. | |
Rata |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Trace Minerals for an Ultra Clean Environment
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Alphacel, Cobalt Chloride Hexahydrate, nickel dichloride