Learn More
MP Biomedicals™ Oligoelementos para un entorno ultralimpio
Los oligoelementos se utilizan en entornos ultralimpios donde los elementos traza suelen estar presentes, pero están ausentes.
288.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11487191
Ver documentos
MP Biomedicals™
0296026401
1 kg
288.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
  • 7-trace elements which are usually present in a open environment
  • Research animal diet supplement
  • Powdered
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Trace Minerals for an Ultra Clean Environment
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Alphacel, Cobalt Chloride Hexahydrate, nickel dichloride