Learn More
Fisherbrand™ Termómetros Ethernet con registro de datos Traceable™ compatibles con el servicio en la nube TraceableLIVE™
Termómetro que le permite permanecer conectado a sus entornos críticos, independientemente de dónde vaya.
Marca: Fisherbrand™ 61012-17
Descripción
- Conéctese a sus datos a través de un smartphone, tablet u ordenador mediante el servicio TraceableLIVE en la nube
- Obtenga fiabilidad, velocidad y seguridad mediante la conexión Ethernet
- Vea las condiciones de temperatura actuales en cualquier lugar – La interfaz basada en la nube envía correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones push
- No se requiere software – Visibilidad de datos en web, Android™ y Apple™ iOS
- Obtenga mediciones precisas y fiables con la calibración trazable al NIST que viene incluida
Especificaciones
Termómetro | |
Una sonda de frasco con un cable de 3 m de longitud, soporte con parte posterior magnética, cable Ethernet, adaptador de alimentación universal y enchufe con cable de 1,5 m de longitud, tres pilas alcalinas AAA y certificado de calibración trazable NIST con datos | |
Monitorización de temperatura | |
6,985 cm |
Calibrado | |
Plástico | |
De -50°C a +60°C | |
0,544 kg |