Learn More
Fisherbrand™ Termómetros Ethernet con registro de datos Traceable™ compatibles con el servicio en la nube TraceableLIVE™
Termómetro que le permite permanecer conectado a sus entornos críticos, independientemente de dónde vaya.
265.00€ - 396.00€
Especificaciones
Tipo Termómetro
Calibración Calibrado
Material Plástico
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de temperatura
Longitud (métrico) 6,985 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Intervalo de temperatura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intervalo de temperatura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
16526820
Ver documentos
Fisherbrand™
61012-17
De -50°C a +60°C
265.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 12-08-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16536820
Ver documentos
Fisherbrand™
61012-11
-90°C a +105°C
396.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 29-10-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conéctese a sus datos a través de un smartphone, tablet u ordenador mediante el servicio TraceableLIVE en la nube
  • Obtenga fiabilidad, velocidad y seguridad mediante la conexión Ethernet
  • Vea las condiciones de temperatura actuales en cualquier lugar – La interfaz basada en la nube envía correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones push
  • No se requiere software – Visibilidad de datos en web, Android™ y Apple™ iOS
  • Obtenga mediciones precisas y fiables con la calibración trazable NIST incluida
Especificaciones
Especificaciones
Termómetro
Plástico
6,985 cm
Calibrado
Monitorización de temperatura
0,544 kg
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Termómetros Ethernet con registro de datos Traceable™ compatibles con el servicio en la nube TraceableLIVE™