Learn More
Fisherbrand™ Cronómetros caleidoscópicos Traceable™
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.— El cronómetro caleidoscópico Fisher Scientific Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
Marca:  Fisherbrand™ 90024-11
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11536893
  • 29.30€ / paquete de 3
Fecha estimada de envío: 27-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes:
Pila siempre encendida con una duración de dos años, cordón de seguridad con liberación sencilla y broche para llavero
Descripción
Descripción
Cronómetros digitales con selección de seis colores translúcidos: código de color según una prueba o instrumento específico.—El cronómetro caleidoscópico Fisherband Traceable muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana.
  • Intervalo del temporizador: 24 hora con resolución de 0,01 segundos durante los primeros 30 minutos, 1 segundo a partir de ahí; precisión del 0,01 %
  • Única acción, tiempo límite, temporización y dividida acumulativa
  • Alarma de hora del día
  • El “clic” sonoro y sensible al tacto proporciona una acción positiva
  • Dígitos de LCD de 0,64 cm (0,25 in) de altura
  • Dimensiones: 5,1 × 5,7 × 1,3 cm (2L × 2,25W × 0,5 in de altura)
  • Peso: 1 oz (28,4 g)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cronómetros caleidoscópicos Traceable™ > Morado ciruela