Learn More
Fisherbrand™ Higrómetro/termómetro con memoria Traceable™
Muestra simultáneamente la temperatura y la humedad relativa en una pantalla LCD doble de 1,12 pulg de altura.
Marca: Fisherbrand™ 4395
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Muestra simultáneamente la temperatura y la humedad relativa en una pantalla LCD doble de 1,12 pulg de altura.
- Lecturas de humedad y temperatura mínima/máxima
- Función de apagado automático
- Con salida para ordenador
- Con alarma sonora programable
Especificaciones
Estándar de calibración del 75 % | |
Alarma sonora programable | |
Se utiliza para higrómetro/termómetro con memoria | |
Instrucciones de calibración |