Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de registro de datos Traceable™ Memory-Loc™
Termómetro de registro de datos que puede usarse en entornos de 21CFR11
166.00€ - 195.00€
Especificaciones
Tipo | Registrador de datos, termómetro |
---|---|
Software Type | TraceableLIVE |
Certificaciones/conformidad | NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC |
Exactitud (temperatura) | ± 0,25°C |
Resolución de temperatura | 0,01° |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15204036
|
Fisherbrand™
93680-39 |
1 sonda de frasco con cable y 1 sonda de plástico estándar de 7,87 mm (diám.) x 19,05 mm (L) (0,31 x 0,75 pulg) con cable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15264026
|
Fisherbrand™
90010-07 |
Certificado de calibración trazable según NIST con datos, sonda para frasco con cable de 3 m (10 pies), tiras magnéticas, tiras de velcro, soporte plegable y baterías |
173.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15224036
|
Fisherbrand™
93680-52 |
2 sonda de acero inoxidable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías |
195.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15284026
|
Fisherbrand™
93680-27 |
Una sonda de plástico estándar de 0,187 de diámetro x 0,75 pulg de L con cable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías |
166.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15274026
|
Fisherbrand™
90013-66 |
Dos sondas de frasco de 63,5 x 25,4 mm (2,5 x 1 pulg), adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15214036
|
Fisherbrand™
93680-46 |
1 sonda de acero inoxidable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15294026
|
Fisherbrand™
93680-33 |
Dos sondas de plástico estándar de 0,187 de diámetro x 0,75 pulg de L con cable, adaptador de CA, soporte, tiras magnéticas de velcro, soporte para pared, baterías |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los termómetros de registro de datos Fisher Scientific™ Traceable™ Memory-Loc™ se pueden usar en entornos de 21 CFR 11 El termómetro de alta precisión tiene una escala de temperatura de - 50 a 70 °C (de - 58 a 158 °F) y una resolución de 0.01, y mantiene una exactitud de ± 0.25 °C en toda la escala de temperatura. Ideal para monitorizar temperaturas en refrigeradores, congeladores, baños de agua, termobloques y estufas microbiológicas.
- Termómetro de registro de datos con intervalos fijos de tiempo de un minuto
- Cumple los requisitos de CDC y las recomendaciones adicionales para la monitorización y el almacenamiento de vacunas
- Se pueden utilizar en entornos 21CFR 11, los datos sin procesar se bloquean y no se pueden eliminar ni cambiar en la unidad base
- Almacena hasta diez eventos de alarma únicos
- Capacidad de almacenamiento de más de 1 millón de mediciones de temperatura
- Recuperación de datos sin complicaciones; la unidad puede permanecer en uso mientras se descargan y analizan datos
- Indicadores de estado: batería baja, poca memoria, transferencia de datos por USB y estado de alarma activa
- Trazable al NIST para mayor precisión
- La carcasa de plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto mide 7 x 10.8 x 1.9 cm (2.75 x 4.25 x 0.75 pulg)
- Peso: 5 oz
- La función de seguimiento con alarma almacena en memoria cada evento de alarma indicando cuándo se ha producido el estado de alarma, además de cuándo ha regresado la unidad a su intervalo aceptable
- Los indicadores de estado de alarma incluyen LED visuales, alertas sonoras y segmentos de LCD parpadeantes
- Se pueden recuperar datos para hasta diez eventos de alarma diferentes, con el evento más reciente visualizable en la pantalla
- Esta función completamente nueva permite la transferencia de datos registrados (archivo CSV) del termómetro al PC (o Mac™) mediante una unidad flash USB (no incluida)
- No se necesita software para la interconexión con el ordenador
- Cada termómetro cuenta con un identificador exclusivo, lo que permite utilizar varias unidades en la misma ubicación
- Los datos sin procesar en la unidad no se pueden sobrescribir ni modificar
- La luz del indicador aparecerá cuando el 95 % de la memoria esté llena
- Se pueden usar en entornos que requieren conformidad con 21CFR 11
- El termómetro registra dos años de mediciones con un intervalo de registro de un minuto
- El dispositivo detendrá el registro cuando el almacenamiento esté lleno y no sobrescribirá los datos registrados
- Una vez almacenados, no es posible eliminar los datos de la memoria
- Las sondas de frasco están selladas en un frasco en miniatura (1 x 2.5 pulg) relleno con glicol no tóxico
- La solución ha recibido el estado GRAS (generalmente reconocido como seguro) de la FDA (Food and Drug Administration, agencia de alimentos y medicamentos de EE. UU.)
- Elimina las preocupaciones sobre contacto accidental con alimentos o agua potable
- Sensor de frasco tamponado para temperatura que elimina los cambios bruscos cuando se abre la puerta del refrigerador
- Ideal para su uso en la monitorización de condiciones de almacenamiento para vacunas u otras muestras importantes
- Cumple todos los requisitos de CDC y las recomendaciones actuales para monitorizar la temperatura de almacenamiento de vacunas como parte del programa de vacunación infantil
Información de órdenes
Batería de repuesto: N.º n.º 1111
Especificaciones
Registrador de datos, termómetro | |
NIST, ISO/IEC 17025, A2LA, CDC | |
0,01° | |
De -58° a +158°F | |
5 oz |
TraceableLIVE | |
± 0,25°C | |
De -50°C a +70°C | |
-72.4°F to +316.4°F | |
141.7 g |