Learn More
Estándares de calibración de conductividad Traceable™ One-Shot™, material de referencia certificado (CRM); Fisherbrand™
Ideal para aplicaciones sobre el terreno o en el laboratorio
Marca: Fisherbrand 98769-30
34.72 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24163" para aplicar la oferta.
Descripción
Ideal para aplicaciones en campo o en laboratorio
Los patrones de conductividad de un solo uso calibran todas las sondas y medidores de conductividad para ofrecer la máxima exactitud. Eliminan la preocupación por contaminación externa del recipiente. La calibración se realiza en el vial estándar.
Calibración dentro del recipiente — sin contaminación
- Trazabilidad por NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Exactitud: certificado de incertidumbre declarada o ± 0,25 microsiemen o ± 0,25 %
- 100 % compatible con todos los medidores de conductividad
- Acreditaciones A2LA ISO 34 e ISO 17025 más ISO 9001
- Incluye un gráfico de temperatura individual e instrucciones de calibración paso a paso
- Unidades etiquetadas (microhmios/microsiemens, ohmios, partes por millón/TDS)
- Un solo uso Elimina los problemas de contaminación externa Cada patrón contiene 100 ml
El surtido (09-328-20) contiene una unidad de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 y -12
Información de órdenes
Cada frasco contiene 100 ml
Especificaciones
Conductivity Standard | |
6/Paq. | |
100,000 μ℧ | |
Clear | |
Soluble in water | |
Patrón de conductividad |
Standard Value: 100,000uS | |
100 mL | |
Ideal para aplicaciones sobre el terreno o en el laboratorio | |
Conductivity Meter | |
Solución de calibración |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
25Hours
13Minutes
37Seconds
48 -
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24163Expires: 2025-04-30
Days
25Hours
13Minutes
37Seconds
48