Learn More
Estándares de calibración de conductividad Traceable™ One-Shot™, material de referencia certificado (CRM); Fisherbrand™
Ideal para aplicaciones sobre el terreno o en el laboratorio
30.14€ - 40.70€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Conductivity Standard |
---|---|
Envase | 6/Paq. |
Color | Clear |
Para utilizar con (equipo) | Conductivity Meter |
Solubilidad | Soluble in water |
Código de producto | Marca | Cantidad | Conductividad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Conductividad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11774246
|
Fisherbrand
98769-27 |
6 x 100 mL | 100 μ℧ |
40.70€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11784246
|
Fisherbrand
98769-28 |
100 mL | 1000 μ℧ |
40.70€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11754246
|
Fisherbrand
98769-26 |
6 x 100 mL | 1413 μ℧ |
40.70€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11794246
|
Fisherbrand
98769-29 |
100 mL | 10,000 μ℧ |
40.70€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11704256
|
Fisherbrand
98769-30 |
100 mL | 100,000 μ℧ |
40.70€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11744246
|
Fisherbrand
98769-25 |
6 x 100 mL | 10, 100, 1000, 1413, 10,000, 100,000 μ℧ | N/A | ||||||
Descripción
Ideal para aplicaciones en campo o en laboratorio
Los patrones de conductividad de un solo uso calibran todas las sondas y medidores de conductividad para ofrecer la máxima exactitud. Eliminan la preocupación por contaminación externa del recipiente. La calibración se realiza en el vial estándar.
Calibración dentro del recipiente — sin contaminación
- Trazabilidad por NIST (Instituto estadounidense de normas y tecnología)
- Exactitud: certificado de incertidumbre declarada o ± 0,25 microsiemen o ± 0,25 %
- 100 % compatible con todos los medidores de conductividad
- Acreditaciones A2LA ISO 34 e ISO 17025 más ISO 9001
- Incluye un gráfico de temperatura individual e instrucciones de calibración paso a paso
- Unidades etiquetadas (microhmios/microsiemens, ohmios, partes por millón/TDS)
- Un solo uso Elimina los problemas de contaminación externa Cada patrón contiene 100 ml
El surtido (09-328-20) contiene una unidad de 09-328-6, -7, -8, -9, -10 y -12
Información de órdenes
Cada frasco contiene 100 ml
Especificaciones
Conductivity Standard | |
Clear | |
Soluble in water |
6/Paq. | |
Conductivity Meter |
Seguridad y manipulación
- Traceable Conductivity Standard
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.