Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer
This Traceable™ Precision Sentry™ Digital Thermometer constantly monitors and displays current, minimum, and maximum temperatures.
Marca: Fisherbrand™ 93679-51
51.50 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- Incluye certificado trazable al NIST de nuestro laboratorio de calibración (1750.01) acreditado por el A2LA para una calibración trazable por el NIST.
- El mín./máx. se resetea de una sola tecla
- Se puede utilizar tanto el sensor de temperatura interno como el externo
- Fácilmente intercambiable entre °F y °C
- El estado de la batería puede apreciarse con un solo vistazo
Especificaciones
1/2 pulg | |
desconocida | |
1 in | |
Sonda, montaje para paredes, imán de montaje, tiras de montaje con de gancho y Velcro, montaje de cable (para sonda), soporte de sobremesa plegable, batería CR2032 y certificado trazable al NIST (con datos) | |
Plastic | |
Sonda para balas | |
0,15 lb | |
Termómetro digital | |
4 pulg | |
60 °C | |
-50.0°C | |
De -50°C a +60°C | |
Equipo de control de temperatura | |
±0,5°C, de -20°C a 60°C; de lo contrario, ±1°C | |
LCD |
No | |
Monitorización de temperatura | |
2,54 cm | |
10,16 cm | |
Sonda para balas | |
0,1 ° | |
0,07 kg | |
Ninguno | |
140 °F | |
-58 °F | |
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 140°F) | |
Sí | |
3 V CR2032 | |
Cable de 2,74 m (9 pies) | |
8,89 cm |