Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD TG-1701MS
Incorpora una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
Marca: Thermo Scientific™ 26090-2230
Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10249614
-
657.54€ / cada uno
Inicie sesión para ver el stock
- Descripción
- Especificaciones
- Sugerencias de productos
- Videos
- SDS
- Documentos
- Certificados
- Ofertas especiales
Puede que esté interesado en estas alternativas
-
-
Código de producto. 10107864
-
-
Código de producto. 10137424
-
Código de producto. 10187844
-
Código de producto. 10239184
-
Código de producto. 10259834
-
Código de producto. 10361335
-
Código de producto. 10371115
-
Código de producto. 10408874
-
Código de producto. 10487314
-
Código de producto. 10555995
-
Código de producto. 10650256
-
Código de producto. 10659085
-
Código de producto. 10670446
-
Código de producto. 10732927
-
Código de producto. 11531144
Descripción
Las columnas para cromatografía de gases TraceGOLD TG-1701MS Thermo Scientific™ incorporan una mezcla de grupos de ciano y fenil para una mayor polaridad y un orden de elución diferente relativo a las columnas de menos polaridad.
- Fase de polaridad media (14 % de cianopropilfenilo, 86 % de dimetil polisiloxano)
- Completamente caracterizadas para lograr reproducibilidad a largo plazo, consistencia columna a columna y bajo sangrado
- Óptima para análisis de confirmación
- Equivalente a la fase G46 de USP
- Similares a: Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recomendada para:
Alcoholes
Pesticidas
Oxigenados
Congéneres de PCB
Mezclas de Aroclor
Especificaciones
260/280 °C | |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-1701 MS | |
GC/MS para alcoholes, GC/MS para pesticidas, GC/MS para oxigenados, GC/MS para congéneres de PCB, GC/MS para mezclas de Aroclor | |
30 m | |
Grosor de 0,5 um; 0,25 mm de diámetro interior; 30 m de longitud |
0,25 mm | |
TraceGOLD | |
G46 | |
0,5 μm | |
Polaridad media |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 10678484
205,00 € / 500 ml -
Catalog No. 13464189
105,00 € / paquete de 5 -
Catalog No. 10647894
280,00 € / 250 ml -
Catalog No. 10434963
234,00 € / paquete de 50 -
Catalog No. 10533795
680,75 € / cada uno -
Catalog No. 10066984
728,28 € / cada uno -
Catalog No. 16031412
1.575,16 € / cada uno
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.