Learn More
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13498018
|
Thermo Scientific™
26072-2750 |
10 m | 0,15 mm | 0,15 μm |
400.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15254533
|
Thermo Scientific™
26072-1540 |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1172.96€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15287478
|
Thermo Scientific™
26072-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 µm |
930.01€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15214533
|
Thermo Scientific™
26072-5780 |
20 m | 0,18 mm | 0,18 μm |
567.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15264533
|
Thermo Scientific™
26072-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 µm |
715.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Optimice la separación activa cuando analice compuestos ambientales con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS.. La columna tiene la estabilidad y el perfil de rendimiento ideales para la separación de compuestos ambientales activos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). La inercia superior garantiza una excelente forma de pico y sensibilidad.
Diseñadas para ofrecer un rendimiento superior- Fase de polaridad media similar al 50 % de fenil metilpolisiloxano
- Alta estabilidad térmica: temperaturas máximas de hasta 340 °C a 360 —°C
Aplicaciones
- PAH
- Pesticidas y herbicidas
- Ésteres de ftalato
- Triglicéridos
Un gran paso para el rendimiento de las columnas con bajos niveles de sangrado y una inercia superior
- Una columna estable de bajo sangrado que produce resultados uniformes
- El bajo ruido del valor inicial permite mejorar los límites de detección y aumentar la resolución de los analitos de bajo nivel
- La minimización del sangrado de la columna prolonga su vida útil, lo que aumenta la productividad
- La reducción del sangrado de la columna aumenta la reproducibilidad de la fase estacionaria con el tiempo, lo que tiene como resultado una reproducibilidad superior entre lotes y ciclos
Recomendado para:
- Herbicidas
- PAH
- Pesticidas
- Ésteres de ftalato
Usos alternativos
- Triglicéridos
- Cetonas
- Nitroaromáticos
- Esteroles vegetales
- Piretroides
Similar a:
- DB-17ms
- VF-17ms
- CP-Sil 24 CB
- ZB-50
- BPX-50
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.