Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-17SilMS.
Optimice la separación activa cuando analice compuestos ambientales con esta columna para GC de bajo sangrado con inercia superior.
Marca:  Thermo Scientific™ 26072-1420
925.38 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15287478
  • 930.01€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Optimice la separación activa cuando analice compuestos ambientales con la columna para GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS.. La columna tiene la estabilidad y el perfil de rendimiento ideales para la separación de compuestos ambientales activos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). La inercia superior garantiza una excelente forma de pico y sensibilidad.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
340/360 °C
30 m
G3
0,25 µm
Análisis de ésteres de ftalato, GC/MS para pesticidas y herbicidas, GC/MS para ésteres de ftalato, GC/MS para triglicéridos
0,25 mm
TraceGOLD
Documentos
Brochures
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para GC TraceGOLD™ TG-17SilMS. >
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.